Få mere at vide
Berkshire™ EasyClean™ 360 system
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17533286
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
17533286 Steril
1 options
Artikelnummer. 17533286 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. EC360CHPST40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8762.25 DKK
    6544.68 DKK / Pakke med 200
    Spare 2217.57 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-02-2027
360 System inkluderer et letvægts, manøvredygtigt rengøringsværktøj sammen med letanvendelige, vaskede strikbetræk af polyester.
360 System inkluderer et letvægts, manøvredygtigt rengøringsværktøj sammen med letanvendelige, vaskede strikbetræk af polyester.
  • Sterile, 100% gennemgående filament polyester strik betræk
  • Renrum vasket, knivskåret kant
  • Sterilitetscertifikat med hver sag og tilgængelig på nettet ved lotnummer 24/7*
*Detaljer: Udløbsdato, strålingsdosering, partiinformation, opfylder cGMP-kravene til sporbarhed.
Tekniske data
Produkttype Choice isolator værktøjsdæksel
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farvekodet Nej
Materiale Polyesterstrik (1%)