Få mere at vide
Berkshire Corporation EasyClean™ 360 Isolator strikket polyester polstret betræk
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17523286 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17523286 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17523286 Leverandør Berkshire Corporation Leverandørnr. EC360CHP40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10148.25 DKK
    5906.51 DKK / Pakke med 200
    Spare 4241.74 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 16-02-2027
De EasyClean™ 360 Isolator Cleaning System inkluderer et letvægts, manøvredygtigt rengøringsværktøj sammen med strikkede polyesterbetræk.
  • Lavet fra Berkshire's Choice™ SuperSorb 100% kontinuerlig filamentstrikket polyestermateriale
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrum for overlegen fiber-, partikel- og restydelse
  • Skumfrit polstret design sikrer jævn overfladedækning med reducerede rester og forurenende stoffer
  • Nem installation og sikker pasform på moppehovedet
  • Anbefales til brug med EasyClean™ 360 strikket polyester elastikbetræk
  • Kompatibel til brug i ISO Klasse 3/EU Grade A-miljøer efter sterilisering
Tekniske data
Produkttype Moppebetræk
Farvekode Hvid
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Farvekodet Nej
Materiale Polyester