Få mere at vide
BRAND™ EASYCAL™ 5.0 Stand Alone-licens
Artikelnummer. 17851252 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Kalibrering af én person
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
17851252 Kalibrering af én person
1 options
Artikelnummer. 17851252 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 708410
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Stand alone licens af EASYCAL 5.0 kalibreringssoftware med gratis opdateringer.
De EASYCAL™ 5 kalibreringssoftware letter overvågningen af væskehåndteringsinstrumenter (såsom stempelslagsenheder såsom pipetter, dispensere, buretter og manuelle dispensere), såvel som volumetriske instrumenter lavet af glas eller plast, baseret på GLP/GMP og DIN EN ISO 9001. EASYCAL™ 5 software kan bruges til BRAND instrumenter samt instrumenter fra andre producenter.
  • Beregner og sammenligner automatisk alle værdier med tolerancer fra gældende standarder eller individuelt definerede grænser (tolerancer for adskillige enheder og grænsefladeindstillinger for over 100 testenheder (f.eks. vægte) er allerede gemt for dig)
  • Vælg mellem en selvstændig licens til at arbejde på én arbejdsstation eller en klient/serverversion til parallelt, distribueret arbejde på flere arbejdsstationer
    • Stand-alone licens anbefales til små laboratorier, hvor kalibrering udføres af én person
    • Klient/serverversion og dens flydende licenser er ideelle til større laboratorier, hvor kalibrering vil blive udført på flere arbejdsstationer
  • Til test af væskehåndteringsanordninger og volumetriske instrumenter af glas og plast i henhold til standarder som f.eks ISO 8655, ISO 4787 og andre
  • Åben software, egnet til alle volumetriske instrumenter - fra enhver producent
  • Omfattende bibliotek med enhedsspecifikationer fra mange kendte producenter kan udvides og modificeres af brugeren for at hjælpe dig i gang og minimere dataindtastningstid
  • Søg og find hurtigt og nemt ejeren, testhistorikken og næste testdato
  • Kontinuerlig kontrol af den aktuelle faktiske tilstand under test ved hjælp af grafiske repræsentationer og realtidsberegning af statistiske værdier
  • Påmindelsesfunktion til kommende tests med automatiske e-mail-meddelelser sendt til enhedsejeren
  • Integration af adressedata på dine kunder og leverandører i en forretningspartnerdatabase
  • Brugerstyring med brugerroller (f.eks. inspektør, supervisor og systemadministrator) og adgangsbegrænsning til EASYCAL funktioner
  • Dobbeltkontrolprincip til frigivelse af kritiske data såsom testplaner, kalibreringsordrer før certifikatudskrivning og enhedsspecifikation
  • RS-232 interfaceforbindelse til måleapparater såsom vægte, termometre, barometre og hygrometre med automatisk dataoverførsel af de målte værdier
  • Tilpas certifikater og revisionsspor til dine behov i den integrerede certifikateditor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Kalibreringssoftware
Til brug med (applikation) Kalibrering af én person