Få mere at vide
Gibco™ Easy-Adapt™ CHO K1 CD Medium
Artikelnummer. 16577170
Skift visning
Mængde:
1 l
Artikelnummer. Mængde
16577170 1 l
1 options
Artikelnummer. 16577170 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 670112
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemically defined (CD) medium
Rich in carbohydrates, amino acids, and vitamins, and specifically designed to provide the nutrients CHO cells need.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Storage conditions: 2°C to 8°C. Protect from light.
Cellelinje CHO, CHO-K1
Klassifikation Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free
Form Liquid
Produkttype Cell Culture Media
Format Bottle(s)
Mængde 1 l
Kilde Animal origin-free