Få mere at vide
3M™ Easy Trap™ Easy Trap Duster Sheets
Artikelnummer. 17108710
Skift visning
Dimensioner (L x B):
127 x 152 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17108710 127 x 152 mm
1 options
Artikelnummer. 17108710 Leverandør 3M™ Easy Trap™ Leverandørnr. 7100104251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    676.05 DKK / 2 ruller
    Spare 743.95 DKK
    52% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til fjernelse af støv, snavs og sand
  • Fanger og holder seks gange mere støv, snavs, sand og hår end traditionelle mopper
  • Lav modstand reducerer arbejderens træthed
  • Fungerer i våde omgivelser og på de fleste vandrette overflader
  • Øger produktiviteten uden at gå på kompromis med rengøringsstandarderne
  • Perforerede ruller giver brugerne mulighed for at tilpasse arkstørrelsen, hvilket reducerer spild
  • Hjælper med at reducere risikoen for spredning af bakterier og bakterier
  • Indeholder minimum 60 % genbrugsindhold
  • Indeholder 250 ark pr. æske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Duster Sheets
Dimensioner (L x B) 127 x 152 mm
Til brug med (applikation) Fjernelse af støv, snavs og sand