Få mere at vide
3M™ Easy Trap Duster Sheets
Artikelnummer. 17297790 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
127 x 152 mm
203 x 152 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17297790 127 x 152 mm
17287790 203 x 152 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17297790 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100081547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1184.32 DKK / 8 ruller
    Spare 600.68 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fang og hold otte gange mere støv, snavs, sand og hår end traditionelle mopper og andre engangsstøvsystemer. Tosidet engangslagner, fungerer i våde omgivelser og på de fleste vandrette overflader. Lav modstand reducerer arbejderens træthed.
  • Duster-systemet fanger og holder seks gange mere støv, snavs, sand og hår end traditionelle mopper
  • Lav modstand reducerer arbejderens træthed
  • Fungerer i våde omgivelser
  • Fungerer på de fleste vandrette overflader
  • Tosidede engangsark til brug med dine nuværende afstøvningsværktøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Duster Sheets
Dimensioner (L x B) 127 x 152 mm
Mængde 60 ark/rulle, 8 ruller/Cs.