Få mere at vide
3M™ Easy Trap Duster Sheets
Product Code. 17287790 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
127 x 152 mm
203 x 152 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensioner (L x B)
17287790 203 x 152 mm
17297790 127 x 152 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17287790 Supplier 3M™ Supplier No. 7100081546
Add to basket
Add to basket
Fang og hold otte gange mere støv, snavs, sand og hår end traditionelle mopper og andre engangsstøvsystemer. Tosidet engangslagner, fungerer i våde omgivelser og på de fleste vandrette overflader. Lav modstand reducerer arbejderens træthed.
  • Duster-systemet fanger og holder seks gange mere støv, snavs, sand og hår end traditionelle mopper
  • Lav modstand reducerer arbejderens træthed
  • Fungerer i våde omgivelser
  • Fungerer på de fleste vandrette overflader
  • Tosidede engangsark til brug med dine nuværende afstøvningsværktøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Duster Sheets
Dimensioner (L x B) 203 x 152 mm
Mængde 60 ark/rulle, 8 ruller/Cs.