Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano &Kapillæremittere
Artikelnummer. 17204513 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,02 mm
0,075 mm
Sender: 10μ m ID
Sender: 15μ m ID
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17204513 Sender: 10μ m ID -
15176864 0,02 mm Hver
16652037 0,02 mm -
15968997 0,02 mm Hver
16662037 0,075 mm -
17214513 Sender: 15μ m ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17204513 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ES993
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug denne letanvendelige sprøjte til din følsomme LC-MS-adskillelse af protein og peptider ved hjælp af nano- og kapillær-LC.
Forbind din nano- eller kapillarsøjle til din Thermo Scientific™ massespektrometre (MS) lettere at bruge Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano & Kapillæremittere. Nano- og kapillar-emitterne fungerer som en søjleuafhængig sprøjte, der tillader indføring af lavt flow fra nano- og kapillærsøjler uden besværlig håndtering af traditionelle spraynåle. Der er to versioner af emittere tilgængelige: med og uden integrerede overførselslinjer. Disse sprøjter er ideelle til protein- og peptidadskillelse ved hjælp af nano- og kapillær-HPLC.
Til følsom protein- og peptidadskillelse ved hjælp af nano- og kapillær-HPLC
Disse emittere giver nem forbindelse til Thermo Scientific™ MAbPac™ og Accucore™ nano- og kapillærsøjler til forbedret separation og MS-detektion af proteiner, peptider og mnoklonale antistoffer (mAbs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Nano EASY-Spray Emitter
Diameter (metrisk) Sender: 10μ m ID
Inkluderer Uden overførselslinje
Produktlinje Nem spray
Kolonnetype Udsender
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.