Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9490011 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
500 mm
750 mm
Artikelnummer. 17477583
Brand: Thermo Scientific™ ES75150PN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver med Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler.
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler. Disse søjler har nem tilslutning, høj reproducerbarhed og fremragende adskillelser. Vores Neo-søjler giver en trykkapacitet på 1500 bar, forbedret kolonne-til-søjle-konsistens og øget effektivitet. Søjlemediet er fremstillet og udvalgt til krævende standarder og pakket ved højt tryk, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri, opløsning og kolonne-til-søjle-reproducerbarhed, der giver dig mulighed for at opnå større prøvedækning og prøveindsigt. Klik-og-spray-formatet af EASY-Spray-søjler muliggør perfekte forbindelser til vores massespektrometre hver gang.
Fordele ved PepMap Neo kolonner
  • Strålende tilslutningsmuligheder— EASY-Spray™ kolonner klikkes nemt på plads.
  • Strålende reproducerbarhed— Præcise fremstillingsprotokoller til pakkemedier forbedrer kolonne-til-søjle-konsistensen til reproducerbar analyse hver dag.
  • Strålende adskillelse— Pakning med ultrahøjt tryk øger kolonneeffektiviteten, så du kan køre ved op til 1500 bar for forbedret topsymmetri og opløsning, hvilket giver højere prøvekapacitet for mere prøveindsigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne, EASY-Spray™
Diameter (metrisk) 75μ m
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 22.000 psi (1500 bar)
Partikelstørrelse 2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 450 m2 /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Nem spray
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Oversigt Easy-Spray™ PepMap™ Neo 2μ m C18 75μ m X 150 mm
Til brug med (applikation) Bottom-up Proteomics LC-MS