Beskrivelse
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler. Disse søjler har nem tilslutning, høj reproducerbarhed og fremragende adskillelser. Vores Neo-søjler giver en trykkapacitet på 1500 bar, forbedret kolonne-til-søjle-konsistens og øget effektivitet. Søjlemediet er fremstillet og udvalgt til krævende standarder og pakket ved højt tryk, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri, opløsning og kolonne-til-søjle-reproducerbarhed, der giver dig mulighed for at opnå større prøvedækning og prøveindsigt. Klik-og-spray-formatet af EASY-Spray-søjler muliggør perfekte forbindelser til vores massespektrometre hver gang.
Fordele ved PepMap Neo kolonner
- Strålende tilslutningsmuligheder— EASY-Spray™ kolonner klikkes nemt på plads.
- Strålende reproducerbarhed— Præcise fremstillingsprotokoller til pakkemedier forbedrer kolonne-til-søjle-konsistensen til reproducerbar analyse hver dag.
- Strålende adskillelse— Pakning med ultrahøjt tryk øger kolonneeffektiviteten, så du kan køre ved op til 1500 bar for forbedret topsymmetri og opløsning, hvilket giver højere prøvekapacitet for mere prøveindsigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne, EASY-Spray™ |
| Diameter (metrisk) | 75μ m |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 22.000 psi (1500 bar) |
| Partikelstørrelse | 2μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 450 m2 /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |