Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Robuste HPLC-søjler med kapillær flow til sensitiv protein-, peptid- og mAbs-separation ved hjælp af det enkeltstående eller integrerede letanvendelige design.
Sørg for robust nano- og kapillærflow ind i din LC-MS vha Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner. Det integrerede søjle/emitter-design eliminerer dødvolumen og er temperaturstyret for maksimal pålidelighed og ydeevne. Disse søjler er strengt testet for at sikre maksimal kvalitet og leverer maksimal enkelhed og brugervenlighed. Kapillærstrømnings-HPLC-søjlerne giver følsom protein-, peptid- og monoklonalt antistof (mAb)-separation. De giver proteomikforskere mere end nogensinde før: mere gennemløb, mere følsomhed, mere separationskraft og mere brugervenlighed.
EASY-Spray ̶ Fuldt integreret HPLC kolonne/temperatur/emitter design
- Integreret smeltet silica-emitter leverer en usædvanlig stabil spray
- Integreret søjle med temperaturkontrol giver maksimal pålidelighed og ydeevne
- En enkelt nanoViper forbindelse mellem HPLC-søjlen og MS-ionkilden eliminerer døde volumener
- Thermo Scientific™ nanoViper™ fingertæt montering forhindrer overspænding og dårlige forbindelser
Fordele ved Easy Spray Design
- Kompromisløs ydeevne og brugervenlighed i nano LC-MS
- Ultraskarpe tinder
- Enestående spidskapacitet
- Maksimeret peptiddækning
- Enestående spalte-til-kolonne reproducerbarhed og pålidelighed
- Enestående spidskapacitet til omfattende proteomkarakterisering
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | EASY-Spray Kapillær HPLC-søjle |
| Diameter (metrisk) | 150μ m |
| Til brug med | Kapillær flow-HPLC til sensitiv protein-, peptid- og mAb-separation |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelform | Polymer |
| Partikelstørrelse | 4μ m |
| pH | 0 til 9 |
| Porestørrelse | 1500Å |
| Overfladeareal | N/A |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.