Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16602037 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
50μ m
75 μm
75μ m
150μ m
200 μm
Partikelstørrelse:
2μ m
2.6μ m
3 μm
4μ m
5 μm
Monolith
Emballagemateriale:
Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Monolithpolymer
PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Sfærisk, fuldt porøs, Ultrapure silica
Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Emballagemateriale Pakningsstørrelse
16602037 150 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica -
16662027 150 mm 75μ m 3 μm Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
15988997 150 mm 75μ m 3 μm Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
16672027 150 mm 50μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica -
15998997 150 mm 50μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
16682027 250 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica -
15909007 250 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
16692027 500 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
15919007 500 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
15929007 150 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
16612037 750 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica -
15939007 750 mm 75μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
16622037 150 mm 150μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica -
15949007 150 mm 150μ m 2μ m Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica Hver
15959007 250 mm 200 μm Monolith Monolithpolymer Hver
16632037 150 mm 75μ m 2.6μ m Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica -
16642037 150 mm 75 μm 5 μm Sfærisk, fuldt porøs, Ultrapure silica -
17294503 150 mm 150μ m 4μ m PSDVB (polystyren Divinylbenzen) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 16602037 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ES904
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Robuste HPLC-søjler med kapillær flow til sensitiv protein-, peptid- og mAbs-separation ved hjælp af det enkeltstående eller integrerede letanvendelige design.
Sørg for robust nano- og kapillærflow ind i din LC-MS vha Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner. Det integrerede søjle/emitter-design eliminerer dødvolumen og er temperaturstyret for maksimal pålidelighed og ydeevne. Disse søjler er strengt testet for at sikre maksimal kvalitet og leverer maksimal enkelhed og brugervenlighed. Kapillærstrømnings-HPLC-søjlerne giver følsom protein-, peptid- og monoklonalt antistof (mAb)-separation. De giver proteomikforskere mere end nogensinde før: mere gennemløb, mere følsomhed, mere separationskraft og mere brugervenlighed.
Det unikke EASY-Spray-design giver kompromisløs ydeevne og brugervenlighed i nano- og kapillære LC-MS proteomics-applikationer. Funktionerne omfatter følgende:
  • Præcisionspositioneret glasemitter
  • Integreret præcisionsdesignet union
  • Integreret temperaturstyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne, EASY-Spray
Diameter (metrisk) 75μ m
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 11600 psi (800 bar)
Partikelstørrelse 2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 450 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Nem spray
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Teknik Reversed Phase HPLC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.