Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Robuste HPLC-søjler med kapillær flow til sensitiv protein-, peptid- og mAbs-separation ved hjælp af det enkeltstående eller integrerede letanvendelige design.
Sørg for robust nano- og kapillærflow ind i din LC-MS vha Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner. Det integrerede søjle/emitter-design eliminerer dødvolumen og er temperaturstyret for maksimal pålidelighed og ydeevne. Disse søjler er strengt testet for at sikre maksimal kvalitet og leverer maksimal enkelhed og brugervenlighed. Kapillærstrømnings-HPLC-søjlerne giver følsom protein-, peptid- og monoklonalt antistof (mAb)-separation. De giver proteomikforskere mere end nogensinde før: mere gennemløb, mere følsomhed, mere separationskraft og mere brugervenlighed.
The unique EASY-Spray design provides uncompromised performance and ease-of-use in nano and capillary LC-MS proteomics applications. Features include the following:
- Precision positioned glass emitter
- Integrated precision designed union
- Integrated temperature control
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column, EASY-Spray |
| Diameter (metrisk) | 200 μm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (300 bar) |
| Partikelstørrelse | Monolith |
| pH | 1 to 10 |
| Temperatur | 80°C |
| Stationær fase | Phenyl (Ph) |
| Produktlinje | Easy Spray |
| Emballagemateriale | Monolith Polymer |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.