Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Robuste HPLC-søjler med kapillær flow til sensitiv protein-, peptid- og mAbs-separation ved hjælp af det enkeltstående eller integrerede letanvendelige design.
Sørg for robust nano- og kapillærflow ind i din LC-MS vha Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner. Det integrerede søjle/emitter-design eliminerer dødvolumen og er temperaturstyret for maksimal pålidelighed og ydeevne. Disse søjler er strengt testet for at sikre maksimal kvalitet og leverer maksimal enkelhed og brugervenlighed. Kapillærstrømnings-HPLC-søjlerne giver følsom protein-, peptid- og monoklonalt antistof (mAb)-separation. De giver proteomikforskere mere end nogensinde før: mere gennemløb, mere følsomhed, mere separationskraft og mere brugervenlighed.
Det unikke EASY-Spray-design giver kompromisløs ydeevne og brugervenlighed i nano- og kapillære LC-MS proteomics-applikationer. Funktionerne omfatter følgende:
- Præcisionspositioneret glasemitter
- Integreret præcisionsdesignet union
- Integreret temperaturstyring
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne, EASY-Spray |
| Diameter (metrisk) | 150μ m |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 14500 psi (1000 bar) |
| Partikelstørrelse | 2μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 450 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.