Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner
Artikelnummer. 15909007 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
50μ m
75 μm
75μ m
150μ m
200 μm
Partikelstørrelse:
2μ m
2.6μ m
3 μm
4μ m
5 μm
Monolith
Emballagemateriale:
Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Monolith Polymer
PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Unit Size:
Hver
Product Code. 15909007
Brand: Thermo Scientific™ ES802A
Robuste HPLC-søjler med kapillær flow til sensitiv protein-, peptid- og mAbs-separation ved hjælp af det enkeltstående eller integrerede letanvendelige design.
Sørg for robust nano- og kapillærflow ind i din LC-MS vha Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-kolonner. Det integrerede søjle/emitter-design eliminerer dødvolumen og er temperaturstyret for maksimal pålidelighed og ydeevne. Disse søjler er strengt testet for at sikre maksimal kvalitet og leverer maksimal enkelhed og brugervenlighed. Kapillærstrømnings-HPLC-søjlerne giver følsom protein-, peptid- og monoklonalt antistof (mAb)-separation. De giver proteomikforskere mere end nogensinde før: mere gennemløb, mere følsomhed, mere separationskraft og mere brugervenlighed.
Det unikke EASY-Spray-design giver kompromisløs ydeevne og brugervenlighed i nano- og kapillære LC-MS proteomics-applikationer. Funktionerne omfatter følgende:
  • Præcisionspositioneret glasemitter
  • Integreret præcisionsdesignet union
  • Integreret temperaturstyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne, EASY-Spray
Diameter (metrisk) 75μ m
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelstørrelse 2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 450 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Nem spray
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.