Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Delvis nedsænkning
Artikelnummer. 17531535
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +150 °C
-20 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk):
na
Længde (metrisk) samlet:
200 mm
300 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Længde (metrisk) samlet
17531535 -20 °C til +110 °C na 300 mm
16491255 -10 °C til +150 °C na 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17531535 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B603010200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 DKK
    125.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.19 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Letlæselige delvise nedsænkningstermometre.
  • Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
  • Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
  • EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Til brug med (applikation) Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Inkluderer Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed
Længde (engelsk) Samlet 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm
Længde (metrisk) samlet 300 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Produkttype Væske-i-glas-termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelsk) na
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±0,5 °C,± 1 °C under 0 °C og over 70 °C,± 1,5 °C over 110 °C
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm