Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Delvis nedsænkning
Produktkod. 16491255
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +150 °C
-20 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk):
na
Længde (metrisk) samlet:
200 mm
300 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Længde (metrisk) samlet
16491255 -10 °C til +150 °C na 200 mm
17531535 -20 °C til +110 °C na 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491255 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B603000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.07 DKK
    143.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.16 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Ver productos alternativos
Letlæselige delvise nedsænkningstermometre.
  • Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
  • Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
  • EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Información de órdenes
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certifications
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Especificaciones
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Til brug med (applikation) Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Inkluderer Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed
Længde (engelsk) Samlet 7,9 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (metrisk) samlet 200 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Produkttype Liquid-in-Glass Thermometer
Maks. Temperatur (engelsk) 302°F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14°F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk) na
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +150 °C
Nøjagtighed ±0,5 °C,± 1 °C under 0 °C og over 70 °C,± 1,5 °C over 110 °C
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 50 mm (2 tommer)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.