Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuelt kalibrerede væske-i-glas termometre: Total nedsænkning
Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +225 °C
-20 °C til +150 °C
-20°C to +110°C
Længde (metrisk) samlet:
300 mm
350 mm
Kalibreringspunkter:
0° , 60° 120 °C
0°, 50°, 100°C
1° , 100° 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
- Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
- EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Certificeringer
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0° , 60° 120 °C |
| Certificeringer/compliance | Hvert termometer inkluderer en individualiseret termometerkalibreringsrapport, der angiver rettelser til en tiendedel af den mindste division, unikt rapportnummer og NIST standarder, der anvendes til kalibreringen. Individuelt serialiseret og lavet i USA |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier. |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (engelsk) Samlet | 12 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 300 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Vis mere |