Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Total nedsænkning
Artikelnummer. p-4908506 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +225 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Temperaturområde (engelsk):
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
Længde (metrisk) samlet:
200 mm
300 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17541535
Brand: H-B Instrument™ B603030000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let aflæselige total nedsænkningstermometre
  • Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
  • Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
  • EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST™ og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Til brug med (applikation) Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (engelsk) Samlet 7,9 tommer
Længde (metrisk) samlet 200 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk)
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±0,5 °C
Underafdeling 1 °C