Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Total nedsænkning
Beskrivelse
- Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
- Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
- EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST™ og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier. |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (engelsk) Samlet | 7,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Længde (metrisk) samlet | 200 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Produkttype | Væske-i-glas laboratorietermometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 230 °F |
| Vis mere |