Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Total nedsænkning
Beskrivning
- Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
- Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
- EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Beställningsinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certifikat
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST™ og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Specifikationer
Specifikationer
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier. |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (engelsk) Samlet | 12 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 300 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | — |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.