Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Delvis nedsænkning
Descrizione
- Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
- Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
- EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Order Info
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certifications
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST™ og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier. |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (engelsk) Samlet | 12 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 300 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | na |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.