Få mere at vide
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generelle formål væske-i-glas termometre: Delvis nedsænkning
Artikelnummer. 15265053 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +260 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Temperaturområde (engelsk):
na
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
Længde (metrisk) samlet:
300 mm
350 mm
Artikelnummer. 15265053
Brand: H-B Instrument™ B603010100
Letlæselige delvise nedsænkningstermometre
  • Blyfrit, gult bagglas og sort væske giver nem læsbarhed og færre læsefejl
  • Indeholder ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ flydende
  • EnviroKleen™ certificeret
Applikationer:
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Fremstillet og testet af vores USA kvalitetsteam, disse termometre kan spores til NIST™ og inkludere en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Til brug med (applikation) Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (engelsk) Samlet 12 tommer
Længde (metrisk) samlet 300 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelsk) na
Temperaturområde (metrisk) -35 °C til +50 °C
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 0,5 °C
Nedsænkningslængde 76 mm