Få mere at vide
Ansell™ Easy Flex 47-200 Series Nitril Medium Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Meget bedre modstandsdygtighed over for snasker, punktering og slid.
- Nitrilbelægning afviser olie og fedt
- Håndter sikkert glatte genstande som æsker eller apparater med lethed
- Holder fem gange længere end en almindelig bomuldshandske
- Klip-og-syet konstruktion
- Interlock bomuldsfor
- 3/4 dyppet
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, ANSI , KATEGORI II EN 388: 2111 |
| Manchet materiale | Nitril |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Udvendig finish | 3/4 Dipped |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Cotton, Nitrile |
| Produkttype | Medium vægt handsker |
| Størrelse | 6.5 |
| Vis mere |