Få mere at vide
Ansell™ Easy Flex 47-200 Series Nitril Medium Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 par
Beschreibung
- Meget bedre modstandsdygtighed over for snasker, punktering og slid.
- Nitrilbelægning afviser olie og fedt
- Håndter sikkert glatte genstande som æsker eller apparater med lethed
- Holder fem gange længere end en almindelig bomuldshandske
- Klip-og-syet konstruktion
- Interlock bomuldsfor
- 3/4 dyppet
- Strik manchet
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, ANSI , KATEGORI II EN 388: 2111 |
| Manchet materiale | Nitril |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Green |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Cotton |
| Produkttype | Mellemvægtige handsker |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur