Få mere at vide
Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillær HPLC-søjlekonnektorsæt
Artikelnummer. p-6352112 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11875372 Pakke med 30
11322150 Hver
11571174 Hver
11302150 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11875372 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SC603
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse stik, tees og ærmer med Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillære HPLC-søjler.
Brug disse stiksæt, ærmer og t-shirts med Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillærsøjler. EASY-kolonner optimerer LC og LC/MS i nanoskala med. Brugervenlige stiksæt med nul dødvolumen er tilgængelige til en- og to-søjlekonfigurationer og sikrer enkel, reproducerbar opsætning til online LC/MS. Hver kolonne leverer fremragende kromatografisk ydeevne på ethvert nanoskala LC-system. Ved strømningshastigheder på nL/min versus ml/min EASY-Column tilbyder højere følsomhed med større signal-til-støj-forhold sammenlignet med traditionel elektrospray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.79 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 4 cm
Porestørrelse 120 Å
Mængde Pakke med 30 stk
Produktlinje EASY-Column
Endcapped Ja
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.