Få mere at vide
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Frame Components and Accessories
Artikelnummer. 11505604 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Type:
Kvart-omdrejningsknap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11505604 Kvart-omdrejningsknap Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11505604 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE1213
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use with the SE 1200 Easy Breeze Gel Drying System
  • Highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Easily removed while maintaining gel integrity
  • Lightweight and virtually unbreakable when used with reasonable care
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Black
Til brug med (udstyr) SE 1200 Easy Breeze Gel Drying System
Type Kvart-omdrejningsknap