Få mere at vide
Fisherbrand™ EASY 50 R
Artikelnummer. 17952260 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
17952260 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 17952260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8674.35 DKK
    6117.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 2556.76 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Forbered programkontrollerede prøver - opnå reproducerbare resultater. Prøveforberedelse gjort let. De Fisherbrand EASY-serien fokuserer på testsigtrensning, HPLC-opløsningsmiddelafgasning og andre laboratorieapplikationer, såsom opløsning af stoffer, fremstilling af emulsioner og acceleration af reaktioner.
  • 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5 / +5,5 kHz).
  • 4 ultralydstilstande til behovsorienteret lydfeltfordeling og prøveforberedelse i ultralydsbadet.
  • Generel rengøring fejetilstand: Generelle rengøringsopgaver. Sikrer en mere homogen fordeling af kavitation (mekanisk rensevirkning) i badet.
  • Si rengøringstilstand: Øget ultralydsintensitet for den mest genstridige tilsmudsning sparer tid. Til optimal rensning af testsien.
  • Prøveforberedelsestilstand: Fej og puls skiftevis for homogen og stærk rengøring. Til prøveforberedelse såsom blanding, opløsning, dispergering, rengøring osv.
  • Afgasningstilstand: mere effektiv, hurtigere og mere pålidelig. Hurtig afgasning af HPLC opløsningsmidler.
  • Elektronisk vælger tænder for aftørbart membrantastatur og LED-display for alle driftstilstande.
  • Forvalg af rengøringstid: rengøringstid justerbar mellem 1 minut og 30 minutter eller kontinuerlig drift justerbar (ultralyd kontinuerlig drift maks. 6 timer).
  • Akustisk og optisk signal ved slutningen af rengøringen.
  • Sikkerhedssluk med vækkefunktion efter 8 timers inaktivitet ved kortvarig afbrydelse af strømforsyningen.
  • Automatisk nedlukning af ultralydsdrift ved badtemperatur >90 °C.
  • Stænksikkert hus og rengøringsbakke i rustfrit stål.
  • Stophane til tømning af rensetanken via afløbet på bagsiden af enheden (350 R).
  • Forskelligt påfyldningsniveau muligt for forskellige beholderstørrelser. Besparelse af vand og medium (50 R).
  • 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen.
Tekniske data
Strømstyrke 0,63 til 0,68 A
Vise Digital LED
Materiale Rustfrit stål
Stopur 1 til 30 min. og kontinuerlig
Spænding 220/240 V
Kapacitet (engelsk) 1,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Dybde (engelsk) Interiør 9,4 tommer
Dybde (metrisk) interiør 240 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 295 x 345 x 345 mm
Højde (engelsk) Interiør 5,5''
Højde (metrisk) interiør 140 mm
Model- EASY 50 R
Stiktype EU-stik