Få mere at vide
Abeba™ Easy 37630 Sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glat læder, perforeret
- Hvid
- Skridsikre TPU ydersål
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3573)
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 48 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 37630 |