Få mere at vide
Fisherbrand™ LET 30
Artikelnummer. p-200000307 Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
Schuko stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17808006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Fisherbrand Easy Ultrasonic Water Bath er kendetegnet ved enkel, brugervenlig betjening. Med 100 % ultralydseffekt ved en frekvens på 37 kHz løser Easy rengøringsopgaver hurtigt og effektivt. Velegnet til at fjerne sejt, mineralsk snavs og polerpasta.
  • 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5 kHz til +5,5 kHz)
  • 2 ultralydstilstande til behovsbaseret lydfeltfordeling i ultralydsbadet
    • dynamisk tilstand, automatisk indstillet: Serverer mere intensiv rengøring med højere rengøringsevne
    • øko-tilstand, kan slås til: Serverer skånsom rengøring med mere støjsvag drift
  • Elektronisk vælger tænder for aftørbart membrantastatur og LED-display for alle driftstilstande
  • Forvalg af rengøringstid: rengøringstid justerbar mellem 1 minut og 30 minutter eller kontinuerlig drift justerbar (ultralyd kontinuerlig drift maks. 6 timer)
  • Elektronisk temperaturkontrol justerbar i trin på 5 °C fra 30 °C til °80 C for enheder med varme (temperaturtolerance -5 C °til +8 °C)
  • Sikkerhedssluk med vækkefunktion
    • efter 8 timers inaktivitet
    • i tilfælde af kortvarig afbrydelse af strømforsyningen
  • Automatisk nedlukning af ultralydsdrift ved badtemperatur> 90 °C
  • Stænksikkert hus og rengøringsbakke i rustfrit stål
  • Sidestophane til tømning af rensetanken via afløbet på bagsiden af enheden (fra Fisherbrand Nem 60H)
  • 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Tekniske data
Vise Ingen
Materiale Rustfrit stål
Stopur 1 til 30 min. og kontinuerlig
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Kapacitet (engelsk) 0.71 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.7 L
Mål (D x B x H) Indvendig 120 x 220 x 95 mm
Inkluderer Låg
Model- EASY 30 (without heating)
Stiktype Schuko stik