Få mere at vide
Fisherbrand™ EASY 120 H
Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
Schuko stik
Beskrivelse
- 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5 kHz til +5,5 kHz)
- 2 ultralydstilstande til behovsbaseret lydfeltfordeling i ultralydsbadet
- dynamisk tilstand, automatisk indstillet: Serverer mere intensiv rengøring med højere rengøringsevne
- øko-tilstand, kan slås til: Serverer skånsom rengøring med mere støjsvag drift
- Elektronisk vælger tænder for aftørbart membrantastatur og LED-display for alle driftstilstande
- Forvalg af rengøringstid: rengøringstid justerbar mellem 1 minut og 30 minutter eller kontinuerlig drift justerbar (ultralyd kontinuerlig drift maks. 6 timer)
- Elektronisk temperaturkontrol justerbar i trin på 5 °C fra 30 °C til °80 C for enheder med varme (temperaturtolerance -5 C °til +8 °C)
- Sikkerhedssluk med vækkefunktion
- efter 8 timers inaktivitet
- i tilfælde af kortvarig afbrydelse af strømforsyningen
- Automatisk nedlukning af ultralydsdrift ved badtemperatur> 90 °C
- Stænksikkert hus og rengøringsbakke i rustfrit stål
- Sidestophane til tømning af rensetanken via afløbet på bagsiden af enheden (fra Fisherbrand Nem 60H)
- 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Ingen |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stopur | 1 til 30 min. og kontinuerlig |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spænding | 220/240 V |
| Kapacitet (engelsk) | 3.41 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 12.9 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 215 x 275 x 195 mm |
| Inkluderer | Låg |
| Model- | EASY 120 H (with heating) |
| Vis mere |