Få mere at vide
3M™ Ørepropper Top Up Taske
Artikelnummer. 17297640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
37 dB
Artikelnummer.
17297640 37 dB
1 options
Artikelnummer. 17297640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100100263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00 DKK
    2352.81 DKK / 2000 par
    Spare 1607.19 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ørepropper lavet af blødt, allergivenligt skum. De kan reducere støjniveauet med 37 dB og har et tilspidset design, der sidder behageligt i dine ører.
  • Reducerer støjniveauet med 37 dB
  • Modellen er kompatibel til brug med 3M™ E-A-RFit™ Valideringssystem og fås som probet stik
  • Tilspidset design sidder behageligt i dine ører
  • Blødt, allergivenligt skum giver minimalt tryk i øret
  • 2000 par pr kasse
  • Fås med probet funktion til brug med 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klasse 1100 R
Mængde 2000 par/æske
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med ledning Uden ledning