Få mere at vide
Cytiva EAH Sepharose™ 4B medium
Artikelnummer. 11544925 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11544925 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 11544925 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17056901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00 DKK
    4714.00 DKK / 50ml
    Spare 446.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Anvendes til kobling af forbindelser indeholdende carboxylgrupper til Sepharose 4B. EAH Sepharose™ 4B Medium giver ekstremt stabil kobling via en 11-atoms afstandsarm.
  • Gruppe, der skal kobles: -COOH, -CHO
  • Matrix: 4% agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
  • Ekstremt stabil kobling via en 11-atom hydrofil afstandsarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Matrix 4% agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 3 til 14
Mængde 50 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Anvendes til kobling af forbindelser indeholdende carboxylgrupper til Sepharose 4B gennem Carbodiimid-baseret kobling via en 11-atoms afstandsarm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EAH Sepharose 4B, 50 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol