Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Eact
Beskrivelse
TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel (CaCC) activator (EC50 = 3 μM). Also transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channel activator (EC50 = 11.6 μM). Ca2+-independent. Displays no effect on CFTR Cl- or ENaC Na+ conductance. Stimulates submucosal gland secretion in human bronchi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eact |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 428.5 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.503 |