Få mere at vide
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ elektroniske multikanalpipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6097152
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 12,5μ L
1 til 30 μL
10 til 300 μL
15 til 1250μ L
2 til 125μ L
30 to 850 μL
Antal kanaler:
8
12
16
Kompatible tips:
ClipTip 1000
ClipTip 12,5
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 384 12,5
ClipTip 384 125
ClipTip 384 30
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Kompatible tips unitSize
15613036 0,5 til 12,5μ L 8 ClipTip 12,5 Hver
15653036 2 til 125μ L 8 ClipTip 200 Hver
15683036 10 til 300 μL 8 ClipTip 300 Hver
15613046 15 til 1250μ L 8 ClipTip 1250 Hver
15623036 0,5 til 12,5μ L 12 ClipTip 12,5 Hver
15663036 2 til 125μ L 12 ClipTip 200 Hver
15693036 10 til 300 μL 12 ClipTip 300 Hver
15603046 30 to 850 μL 12 ClipTip 1000 Hver
15633036 0,5 til 12,5μ L 16 ClipTip 384 12,5 Hver
15643036 1 til 30 μL 16 ClipTip 384 30 Hver
15673036 2 til 125μ L 16 ClipTip 384 125 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15613036 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4671000BT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Automatiser daglige 96- og 384-brønds mikropladepipetteringsopgaver med den forseglede sikkerhed fra ClipTip-teknologien i disse elektroniske multikanalpipetter, der tilbyder både alsidighed og tilpasning.
Med forbedret alsidighed og tilpasning automatiserer Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektroniske multikanalpipetter daglige 96- og 384-brønds mikropladepipetteringsopgaver med den forseglede sikkerhed fra Thermo Scientific™ ClipTip™-teknologi. Nyd pipettering igen med optimal funktionalitet til enhver anvendelse og brugerpræference. Den NYE My Pipette™ Creator-app muliggør programmering af E1-ClipTip fra din egen pc.
Innovativ ClipTip-teknologi til spidser*
  • Spidsen bliver låst og forseglet på plads, indtil den skubbes ud — ingen tabte spidser, der spilder værdifulde prøver
  • Komplet forsegling for at sikre prøvevolumenet i hver spids for øget nøjagtighed og præcision
  • Spidserne fastgøres og skubbes ud med et let tryk — det eliminerer frustrationen ved at banke på spidserne på pipetten
My Pipette Creator revolutionerer den måde, du pipetterer på, med en ny teknologiæra
  • Ny webbaseret pipetteringsapp drevet af Thermo Fisher Cloud
  • Muliggør effektiv, centraliseret programmering og deling af protokoller mellem E1-ClipTip-pipetter og kolleger
  • Tilbyder forprogrammerede protokoller til at downloade og dele – til mange af dine foretrukne reagenssæt og pipetteringsprotokoller
  • Tilslut E1-ClipTip-pipetten til appen via en Bluetooth** eller USB-forbindelse.
  • Fremskynd samarbejde og reproducerbarhed, alt sammen fra din computer.
E1-ClipTip-pipette til at hjælpe dig med at nyde pipettering
  • E1-ClipTip er designet til optimal komfort og brugervenlighed: den elektroniske spidsudskydning og pegefingerpipettering lader din tommelfinger slappe af under pipetteringen.
  • To betjeningsmuligheder: Trinbaseret matrix eller forudindstillinger med indstillinger til dine mest almindelige anvendelser.
  • Programfunktionen giver dig mulighed for at gemme 30 dine mest almindelige matrix- eller forudindstillingsprotokoller med et specifikt navn.
  • Forbind din E1-ClipTip-pipette til My Pipette Creator-appen bekvemt via Bluetooth**
  • Fem forskellige brugerprofiler tilbyder brugerdefinerede indstillinger til flere brugere og protokoller
  • Brug MyPipette™-funktionen til at tilpasse din hovedmenuvisning ved at organisere ikonerne i din foretrukne rækkefølge eller oprette genveje til dine yndlingsprogrammer og pipetteringsfunktioner. Du kan også beskytte vigtige indstillinger mod utilsigtet redigering med en adgangskode.
  • Service- og kalibreringstrackere minder dig om, hvornår pipetten skal sendes til service
  • Li-ion-batteri for langvarig funktion og hurtig genopladning. Genoplad det med en ladestander eller et stik – du bestemmer selv.
  • 2 års garanti med praktisk webregistrering
E1-ClipTip-pipette og ClipTip-spidser til enhver anvendelse
  • Vælg din E1-ClipTip med et volumenområde fra 0,5 μL til 1250 μL:
    • Enkeltkanaler
    • Multikanaler med 8, 12 eller 16 kanaler i 96 og 384 formater
    • Justerbar spidsafstand til multikanaler med 6, 8, 12 kanaler i 96 og 384 formater
  • Bredt udvalg af ClipTip-spidser:
    • ClipTip 96-spidser fås i formaterne 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250 μL
    • ClipTip 384-spidser fås i formaterne 12,5, 30 og 125 μL
    • Flere emballagemuligheder: filtreret, steril, ikke-steril, stativ og genopfyldning
* E1-ClipTip 12.5 og alle 384 E1-ClipTip-pipetter anvender knap- og forseglingsteknologi.
** Bluetooth-modeller tilgængelige i følgende lande/områder: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Kina, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA og Vatikanet. For andre lande skal der bruges katalognumre uden BT-udvidelse.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Alle varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og deres datterselskaber, medmindre andet er angivet. Bluetooth™ er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips ClipTip 12,5
Farve Pink (Pink)
Til brug med ClipTip™ 12,5
Model- Bluetooth
Antal kanaler 8
Produktlinje E1-ClipTip
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 12,5μ L
Inkrementer 0,01 μL