Få mere at vide
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ elektroniske multikanalpipetter
Description
Med forbedret alsidighed og tilpasning automatiserer Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektroniske multikanalpipetter daglige 96- og 384-brønds mikropladepipetteringsopgaver med den forseglede sikkerhed fra Thermo Scientific™ ClipTip™-teknologi. Nyd pipettering igen med optimal funktionalitet til enhver anvendelse og brugerpræference. Den NYE My Pipette™ Creator-app muliggør programmering af E1-ClipTip fra din egen pc.
Innovativ ClipTip-teknologi til spidser*
- Spidsen bliver låst og forseglet på plads, indtil den skubbes ud — ingen tabte spidser, der spilder værdifulde prøver
- Komplet forsegling for at sikre prøvevolumenet i hver spids for øget nøjagtighed og præcision
- Spidserne fastgøres og skubbes ud med et let tryk — det eliminerer frustrationen ved at banke på spidserne på pipetten
My Pipette Creator revolutionerer den måde, du pipetterer på, med en ny teknologiæra
- Ny webbaseret pipetteringsapp drevet af Thermo Fisher Cloud
- Muliggør effektiv, centraliseret programmering og deling af protokoller mellem E1-ClipTip-pipetter og kolleger
- Tilbyder forprogrammerede protokoller til at downloade og dele – til mange af dine foretrukne reagenssæt og pipetteringsprotokoller
- Tilslut E1-ClipTip-pipetten til appen via en Bluetooth** eller USB-forbindelse.
- Fremskynd samarbejde og reproducerbarhed, alt sammen fra din computer.
E1-ClipTip-pipette til at hjælpe dig med at nyde pipettering
- E1-ClipTip er designet til optimal komfort og brugervenlighed: den elektroniske spidsudskydning og pegefingerpipettering lader din tommelfinger slappe af under pipetteringen.
- To betjeningsmuligheder: Trinbaseret matrix eller forudindstillinger med indstillinger til dine mest almindelige anvendelser.
- Programfunktionen giver dig mulighed for at gemme 30 dine mest almindelige matrix- eller forudindstillingsprotokoller med et specifikt navn.
- Forbind din E1-ClipTip-pipette til My Pipette Creator-appen bekvemt via Bluetooth**
- Fem forskellige brugerprofiler tilbyder brugerdefinerede indstillinger til flere brugere og protokoller
- Brug MyPipette™-funktionen til at tilpasse din hovedmenuvisning ved at organisere ikonerne i din foretrukne rækkefølge eller oprette genveje til dine yndlingsprogrammer og pipetteringsfunktioner. Du kan også beskytte vigtige indstillinger mod utilsigtet redigering med en adgangskode.
- Service- og kalibreringstrackere minder dig om, hvornår pipetten skal sendes til service
- Li-ion-batteri for langvarig funktion og hurtig genopladning. Genoplad det med en ladestander eller et stik – du bestemmer selv.
- 2 års garanti med praktisk webregistrering
E1-ClipTip-pipette og ClipTip-spidser til enhver anvendelse
- Vælg din E1-ClipTip med et volumenområde fra 0,5 μL til 1250 μL:
- Enkeltkanaler
- Multikanaler med 8, 12 eller 16 kanaler i 96 og 384 formater
- Justerbar spidsafstand til multikanaler med 6, 8, 12 kanaler i 96 og 384 formater
- Bredt udvalg af ClipTip-spidser:
- ClipTip 96-spidser fås i formaterne 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250 μL
- ClipTip 384-spidser fås i formaterne 12,5, 30 og 125 μL
- Flere emballagemuligheder: filtreret, steril, ikke-steril, stativ og genopfyldning
* E1-ClipTip 12.5 og alle 384 E1-ClipTip-pipetter anvender knap- og forseglingsteknologi.
** Bluetooth-modeller tilgængelige i følgende lande/områder: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Kina, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA og Vatikanet. For andre lande skal der bruges katalognumre uden BT-udvidelse.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Alle varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og deres datterselskaber, medmindre andet er angivet. Bluetooth™ er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
Specifications
Specifications
| Kompatible tips | ClipTip 200 |
| Farve | Gul |
| Til brug med | ClipTip™ 200 |
| Model- | Bluetooth |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | E1-ClipTip |
| Programmerbarhed | Ja |
| Type | Elektronisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 2 til 125μ L |
| Inkrementer | 0,1 μL |