Få mere at vide
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ Elektroniske enkeltkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6097151
Volumen (metrisk):
0,5 til 12,5μ L
10 til 300 μL
15 til 1250μ L
2 til 125μ L
Kompatible tips:
ClipTip 12,5
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15673026
Brand: Thermo Scientific™ 4670000BT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gør gentagne pipetteringsopgaver ved hjælp af mikrocentrifuger eller reagensglas mere effektive med vores elektroniske enkeltkanalspipetter, som har elektronisk spidsudstødning, pegefingerpipettering og ClipTip teknologi.
Gør gentagne pipetteringsopgaver ved hjælp af mikrocentrifuge eller reagensglas mere effektive med Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektroniske enkeltkanalspipetter. Funktioner såsom elektronisk spidsudkastning, pegefingerpipettering og Thermo Scientific™ ClipTip™ teknologi er det, der gør det ideelt. Den NYE My Pipette™ Creator app muliggør programmering af E1-ClipTip fra komforten af din pc.
Innovativ ClipTip interlocking tip interface teknologi*
  • Spidsen er låst og forseglet på plads, indtil den skubbes ud— ingen tabte spidser, der spilder værdifulde prøver
  • Komplet forsegling for at sikre prøvevolumenet i hver spids for øget nøjagtighed og præcision
  • Spidserne fastgøres og skydes ud med et let tryk— eliminerer frustrationen ved at banke spidser på pipetten
My Pipette Creator revolutionerer den måde, du pipetterer på, med en ny teknologiæra
  • Ny webbaseret pipettering app drevet af Thermo Fisher Cloud
  • Muliggør effektiv, centraliseret programmering og deling af protokoller imellem E1-ClipTip pipetter og kolleger
  • Tilbyder forprogrammerede protokoller til at downloade og dele – til mange af dine foretrukne reagenssæt og pipetteringsprotokoller
  • Forbinde E1-ClipTip pipettere til appen via en Bluetooth** eller USB forbindelse.
  • Fremskynd samarbejde og reproducerbarhed, alt sammen fra din computer.
E1-ClipTip pipette for at hjælpe dig med at nyde pipettering
  • E1-ClipTip er designet til optimal komfort og brugervenlighed: den elektroniske spidsudskydning og pegefingerpipettering lader din tommelfinger slappe af under pipetteringen.
  • To betjeningsmuligheder: Trinbaseret matrix eller forudindstillinger med indstillinger til dine mest almindelige anvendelser.
  • Programfunktionen giver dig mulighed for at gemme 30 dine mest almindelige matrix- eller forudindstillingsprotokoller med et specifikt navn.
  • Tilslut din E1-ClipTip pipettere til My Pipette Creator-appen bekvemt via Bluetooth**
  • Fem forskellige brugerprofiler tilbyder brugerdefinerede indstillinger til flere brugere og protokoller
  • MyPipette™ funktion til at tilpasse din hovedmenuvisning ved at organisere ikonerne i din foretrukne rækkefølge eller oprette genveje til dine yndlingsprogrammer og pipetteringsfunktioner. Du kan også beskytte vigtige indstillinger mod utilsigtet redigering med en adgangskode.
  • Service- og kalibreringstrackere minder dig om, hvornår pipetten skal sendes til service
  • Li-ion-batteri for langvarig funktion og hurtig genopladning. Genoplad det med en ladestander eller et stik – du bestemmer selv.
  • 2 års garanti med praktisk webregistrering
E1-ClipTip pipette og ClipTip tips til hver applikation
  • Vælg din E1-ClipTip , volumenområde fra 0,5μ L til 1250 μL:
    • Enkeltkanaler
    • Multikanaler med 8, 12 eller 16 kanaler i 96 og 384 formater
    • Justerbar spidsafstand til multikanaler med 6, 8, 12 kanaler i 96 og 384 formater
  • Bredt udvalg af ClipTip tips:
    • ClipTip 96-format tips er tilgængelige i 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250μ l
    • ClipTip Tips i 384-format er tilgængelige i 12.5, 30 og 125μ l
    • Flere emballagemuligheder: filtreret, steril, ikke-steril, stativ og genopfyldning
Kompatibel med Thermo Scientific ClipTip pipettespidser.
* E1-ClipTip 12,5 og alle 384 E1-ClipTip pipetter anvender snap- og forseglingsteknologi.
** Bluetooth-modeller tilgængelige i følgende lande/områder: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Kina, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA og Vatikanet. For andre lande skal der bruges katalognumre uden 'BT'-udvidelse.
Ansvarsfraskrivelse for intern brugsbegrænsning for forskning : Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Alle varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og dets datterselskaber, medmindre andet er angivet. De Bluetooth™ er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatible tips ClipTip 12,5
Justerbar spidsafstand 4,5 til 33 mm
Farve Violet
Til brug med ClipTip™ 12,5
Model- Bluetooth
Antal kanaler 1
Produktlinje E1-ClipTip
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk enkeltkanalspipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 12,5μ L
Inkrementer 0,01 μL
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.