Få mere at vide
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ Elektroniske enkeltkanalspipetter
Artikelnummer. 15673026
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 12,5μ L
10 til 300 μL
15 til 1250μ L
2 til 125μ L
Kompatible tips:
ClipTip 12,5
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Kompatible tips Pakningsstørrelse
15673026 0,5 til 12,5μ L ClipTip 12,5 Hver
15683026 2 til 125μ L ClipTip 200 Hver
15693026 10 til 300 μL ClipTip 300 Hver
15603036 15 til 1250μ L ClipTip 1250 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15673026 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4670000BT
Anmodning om tilbud på større mængder
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Gør gentagne pipetteringsopgaver ved hjælp af mikrocentrifuger eller reagensglas mere effektive med vores elektroniske enkeltkanalspipetter, som har elektronisk spidsudstødning, pegefingerpipettering og ClipTip teknologi.
Gør gentagne pipetteringsopgaver ved hjælp af mikrocentrifuge eller reagensglas mere effektive med Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektroniske enkeltkanalspipetter. Funktioner såsom elektronisk spidsudkastning, pegefingerpipettering og Thermo Scientific™ ClipTip™ teknologi er det, der gør det ideelt. Den NYE My Pipette™ Creator app muliggør programmering af E1-ClipTip fra komforten af din pc.
Innovativ ClipTip interlocking tip interface teknologi*
  • Spidsen er låst og forseglet på plads, indtil den skubbes ud— ingen tabte spidser, der spilder værdifulde prøver
  • Komplet forsegling for at sikre prøvevolumenet i hver spids for øget nøjagtighed og præcision
  • Spidserne fastgøres og skydes ud med et let tryk— eliminerer frustrationen ved at banke spidser på pipetten
My Pipette Creator revolutionerer den måde, du pipetterer på, med en ny teknologiæra
  • Ny webbaseret pipettering app drevet af Thermo Fisher Cloud
  • Muliggør effektiv, centraliseret programmering og deling af protokoller imellem E1-ClipTip pipetter og kolleger
  • Tilbyder forprogrammerede protokoller til at downloade og dele – til mange af dine foretrukne reagenssæt og pipetteringsprotokoller
  • Forbinde E1-ClipTip pipettere til appen via en Bluetooth** eller USB forbindelse.
  • Fremskynd samarbejde og reproducerbarhed, alt sammen fra din computer.
E1-ClipTip pipette for at hjælpe dig med at nyde pipettering
  • E1-ClipTip er designet til optimal komfort og brugervenlighed: den elektroniske spidsudskydning og pegefingerpipettering lader din tommelfinger slappe af under pipetteringen.
  • To betjeningsmuligheder: Trinbaseret matrix eller forudindstillinger med indstillinger til dine mest almindelige anvendelser.
  • Programfunktionen giver dig mulighed for at gemme 30 dine mest almindelige matrix- eller forudindstillingsprotokoller med et specifikt navn.
  • Tilslut din E1-ClipTip pipettere til My Pipette Creator-appen bekvemt via Bluetooth**
  • Fem forskellige brugerprofiler tilbyder brugerdefinerede indstillinger til flere brugere og protokoller
  • MyPipette™ funktion til at tilpasse din hovedmenuvisning ved at organisere ikonerne i din foretrukne rækkefølge eller oprette genveje til dine yndlingsprogrammer og pipetteringsfunktioner. Du kan også beskytte vigtige indstillinger mod utilsigtet redigering med en adgangskode.
  • Service- og kalibreringstrackere minder dig om, hvornår pipetten skal sendes til service
  • Li-ion-batteri for langvarig funktion og hurtig genopladning. Genoplad det med en ladestander eller et stik – du bestemmer selv.
  • 2 års garanti med praktisk webregistrering
E1-ClipTip pipette og ClipTip tips til hver applikation
  • Vælg din E1-ClipTip , volumenområde fra 0,5μ L til 1250 μL:
    • Enkeltkanaler
    • Multikanaler med 8, 12 eller 16 kanaler i 96 og 384 formater
    • Justerbar spidsafstand til multikanaler med 6, 8, 12 kanaler i 96 og 384 formater
  • Bredt udvalg af ClipTip tips:
    • ClipTip 96-format tips er tilgængelige i 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250μ l
    • ClipTip Tips i 384-format er tilgængelige i 12.5, 30 og 125μ l
    • Flere emballagemuligheder: filtreret, steril, ikke-steril, stativ og genopfyldning
Kompatibel med Thermo Scientific ClipTip pipettespidser.
* E1-ClipTip 12,5 og alle 384 E1-ClipTip pipetter anvender snap- og forseglingsteknologi.
** Bluetooth-modeller tilgængelige i følgende lande/områder: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Kina, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA og Vatikanet. For andre lande skal der bruges katalognumre uden 'BT'-udvidelse.
Ansvarsfraskrivelse for intern brugsbegrænsning for forskning : Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Alle varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og dets datterselskaber, medmindre andet er angivet. De Bluetooth™ er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible tips ClipTip 12,5
Justerbar spidsafstand Ja
Farve Violet
Til brug med ClipTip™ 12,5
Model- Bluetooth
Antal kanaler 1
Produktlinje E1-ClipTip
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk enkeltkanalspipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 12,5μ L
Inkrementer 0,01 μL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.