Få mere at vide
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ elektroniske multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15683046
Volumen (metrisk):
0,5 til 12,5μ L
1 til 30 μL
10 til 300 μL
15 til 1250μ L
2 til 125μ L
Antal kanaler:
6
8
12
Kompatible tips:
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 384 12,5
ClipTip 384 125
ClipTip 384 30
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15683046
Brand: Thermo Scientific™ 4672070BT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør prøveoverførsler mellem stort set ethvert rør, stativ, mikroplade eller vandret gelboks hurtigt og effektivt med en justerbar spidsafstand.
Udfør prøveoverførsler mellem stort set ethvert rør, stativ, mikroplade eller vandret gelboks hurtigt og effektivt med en Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer pipette. Justerbar spidsafstand giver dig mulighed for at indstille afstanden mellem spidserne ved blot at skubbe skalaen for at udvide eller trække den sammen til det ønskede laboratorieudstyrsformat. Den NYE My Pipette™ Creator-app muliggør programmering af E1-ClipTip fra din computer.
Følgende produkter anbefales til SARS Cov-2-test: 4672100BT og 4672060BT.
Innovativ ClipTip-teknologi til spidser*
  • Spidsen bliver låst og forseglet på plads, indtil den skubbes ud – ingen tabte spidser, der spilder værdifulde prøver
  • Komplet forsegling for at sikre prøvevolumenet i hver spids for øget nøjagtighed og præcision
  • Spidserne fastgøres og skubbes ud med et let tryk – det eliminerer frustrationen ved at banke på spidserne på pipetten
My Pipette Creator revolutionerer den måde, du pipetterer på, med en ny teknologiæra
  • Ny webbaseret pipetteringsapp drevet af Thermo Fisher Cloud
  • Muliggør effektiv, centraliseret programmering og deling af protokoller mellem E1-ClipTip-pipetter og kolleger
  • Tilbyder forprogrammerede protokoller til at downloade og dele – til mange af dine foretrukne reagenssæt og pipetteringsprotokoller
  • Tilslut E1-ClipTip-pipetten til appen via en Bluetooth** eller USB-forbindelse.
  • Fremskynd samarbejde og reproducerbarhed, alt sammen fra din computer
E1-ClipTip-pipette til at hjælpe dig med at nyde pipettering
  • E1-ClipTip er designet til optimal komfort og brugervenlighed: den elektroniske spidsudskydning og pegefingerpipettering lader din tommelfinger slappe af under pipetteringen
  • To betjeningsmuligheder: Trinbaseret matrix eller forudindstillinger med indstillinger til dine mest almindelige anvendelser
  • Programfunktionen giver dig mulighed for at gemme 30 af dine mest almindelige matrix- eller forudindstillingsprotokoller med et specifikt navn
  • Forbind din E1-ClipTip-pipette til My Pipette Creator-appen bekvemt via Bluetooth**
  • Fem forskellige brugerprofiler tilbyder brugerdefinerede indstillinger til flere brugere og protokoller
  • Brug MyPipette™-funktionen til at tilpasse din hovedmenuvisning ved at organisere ikonerne i din foretrukne rækkefølge eller oprette genveje til dine yndlingsprogrammer og pipetteringsfunktioner. Du kan også beskytte vigtige indstillinger mod utilsigtet redigering med en adgangskode.
  • Service- og kalibreringstrackere minder dig om, hvornår pipetten skal sendes til service
  • Li-ion-batteri for langvarig funktion og hurtig genopladning. Genoplad det med en ladestander eller et stik – du bestemmer selv.
  • 2 års garanti med praktisk webregistrering
E1-ClipTip™ Equalizer: overførsel af flere prøver mellem forskellige laboratorieudstyrsformater
  • Justerbar spidsafstand giver dig mulighed for at indstille afstanden mellem pipettespidserne til forskellige typer laboratorieudstyr ved blot at skubbe en skala for at udvide eller trække spidsafstanden sammen til det ønskede format:
    • Mikrocentrifugerør til/fra 24,-48,-96- og 384-brønds mikroplader
    • Testrør til/fra dybbrøndsblokke
    • Mikroplader og rør til agarose-geler
  • Spar op til 90 % i tid og gentagelser sammenlignet med brug af manuelle enkeltkanalspipetter***
E1-ClipTip-pipette og ClipTip-spidser til enhver anvendelse
  • Vælg din E1-ClipTip med et volumenområde fra 0,5 μL til 1250 μL:
    • Enkeltkanaler
    • Multikanaler med 8, 12 eller 16 kanaler i 96 og 384 formater
    • Justerbar spidsafstand til multikanaler med 6, 8, 12 kanaler i 96 og 384 formater
  • Bredt udvalg af ClipTip-spidser:
    • ClipTip 96-spidser fås i formaterne 20, 50, 200, 300, 1000 og 1250 μL
    • ClipTip 384-spidser fås i formaterne 12,5, 30 og 125 μL
    • Flere emballagemuligheder: filtreret, steril, ikke-steril, stativ og genopfyldning
* E1-ClipTip 12.5 og alle 384 E1-ClipTip-pipetter anvender knap- og forseglingsteknologi.
** Bluetooth-modeller tilgængelige i følgende lande/områder: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Kina, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA og Vatikanet. For andre lande skal der bruges katalognumre uden BT-udvidelse.
*** Sammenlignet med en manuel enkeltkanalpipette, der fylder en 96-brønds mikroplade fra mikrocentrifugerør. Se Thermo Scientific Smart Note: Er der en nemmere og mere effektiv måde at overføre væsker mellem forskellige laboratorieudstyrsformater end at bruge traditionelle håndholdte pipetter? 2014.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Alle varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og dets datterselskaber, medmindre andet er angivet. Bluetooth™ er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips ClipTip 384 125
Justerbar spidsafstand 4,5 til 14,2 mm
Farve Gul
Til brug med Ethvert rør, stativ, mikroplade eller vandret gelboks på grund af den justerbare spidsafstand
Model- Bluetooth
Antal kanaler 12
Produktlinje E1-ClipTip™
Programmerbarhed Ja
Type Equalizer-pipette
Volumen (metrisk) 2 til 125μ L
Inkrementer 0,1 μL