Få mere at vide
(E/Z)-Zotiraciclib, MedChemExpress
Beskrivelse
(E/Z)-Zotiraciclib ((E/Z)-TG02) is a potent inhibitor of CDK2, JAK2, and FLT3. (E/Z)-Zotiraciclib ((E/Z)-TG02) can be used for the research of cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E/Z)-Zotiraciclib |
| CAS | 937270-47-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H24N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (E/Z)-TG02 (E/Z)-SB1317 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 26.5 mg/mL (71.15 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CN1CC2=CC(NC3=NC(C4=CC(OCC/C=C/C1)=CC=C4)=CC=N3)=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.46 |
| Vis mere |