Få mere at vide
(E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen 2’-Azide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E/Z)-N,N-Didesmethyl-4-hydroxy Tamoxifen 2'-Azide |
| CAS | 1331643-32-3 |
| Molekylær formel | C24H23N3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[1-[4-(2-Azidoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3O2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(28)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)29-17-16-26-27-25/h3-15,28H,2,16-17H2,1H3/b24-23- |
| SMIL | CC/C(=C(\C1=CC=C(C=C1)O)/C2=CC=C(C=C2)OCCN=[N+]=[N-])/C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.46 |