Få mere at vide
(E,Z)-Methomyl-d3 (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methomyl D3 |
| CAS | 1398109-07-3 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H7 N2 O2 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Methomyl D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)ON=C(C)SC |
| IUPAC navn | methyl N-(trideuteriomethylcarbamoyloxy)ethanimidothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.23 |
| Formel vægt | 165.0651 g/mol |
| Vis mere |