Få mere at vide
(E/Z)-Geranylacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E/Z)-Geranylacetone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+ |