Få mere at vide
(E/Z)-Flupentixol Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30390054
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30390054 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30390054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59805050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Molekylær formel C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Mængde 50 mg
Synonym Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
InChI formel InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl]piperazin-1-yl]ethanol; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 507.44
Formel vægt 506.1173