Få mere at vide
(E/Z)-Ferulinsyre 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312104
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312104 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312104 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13644090AC1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Analyt- eller komponentnavne Ferulic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 O4
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMIL COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC navn 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enosyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 194,0579 g/mol