Få mere at vide
(E,Z)-9-(4-chlorophenyl)methylen-5-oxiranyl-2,7-dichlorfluoren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E,Z)-9-(4-Chlorophenyl)methylene-5-oxiranyl-2,7-dichlorofluorene |
| CAS | 252990-29-7 |
| Molekylær formel | C22H13Cl3O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (E,Z)-[2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-9H-fluoren-4-yl]oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C22H13Cl3O/c23-13-3-1-12(2-4-13)7-17-18-8-14(24)5-6-16(18)22-19(17)9-15(25)10-20(22)21-11-26-21/h1-10,21H,11H2/b17-7+ |
| SMIL | Clc1ccc(\C=C\2/c3cc(Cl)ccc3c4c(cc(Cl)cc24)C5CO5)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(9E)-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methyliden]fluoren-4-yl]oxiran |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.7 |
| Formel vægt | 398.0032 |