Få mere at vide
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Beskrivelse
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) is a racemic compound of (Z)-4-Hydroxytamoxifen and (E)-4-Hydroxytamoxifen isomers. (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor modulator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen |
| CAS | 68392-35-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H29NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Afimoxifene |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (215.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.51 |
| Vis mere |