missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E/Z)-4-Hydroxy Tamoxifen, TRC

Artikelnummer. 30133938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133938 25 mg
30012171 5 mg
30005345 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95470525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68392-35-8
Molekylær formel C26H29NO2
Molekylvægt (g/mol) 387.51
Synonym 4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol, (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen, 4-Hydroxytamoxifen, 4-Hydroxy-(E/Z)-tamoxifen, Afimoxifene, TamoGel;
SMIL COC(=O)[C@H](CCl)NC(C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E/Z)-4-Hydroxy Tamoxifen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Formel vægt 387.2198
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.