Få mere at vide
(E/Z)-4-Carboxymethyl-5-(4-fluorophenyl)-2-methyl-pent-4-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E/Z)-4-Carboxymethyl-5-(4-fluorophenyl)-2-methyl-pent-4-en-3-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15FO3/c1-9(2)13(16)12(14(17)18-3)8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-9H,1-3H3/b12-8+ |