Få mere at vide
(E/Z)-4,4’-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dihydroxy-N-desmethyl Tamoxifen (E,Z mixture) |
| CAS | 1217247-19-2 |
| Molekylær formel | C25H27NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (E/Z)-4’-Hydroxy Endoxifen |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO3/c1-3-24(18-4-10-21(27)11-5-18)25(19-6-12-22(28)13-7-19)20-8-14-23(15-9-20)29-17-16-26-2/h4-15,26-28H,3,16-17H2,1-2H3/b25-24- |
| SMIL | CC/C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3 |
| IUPAC navn | 4,4'-(1-(4-(2-(methylamino)ethoxy)phenyl)but-1-ene-1,2-diyl)diphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.49 |
| Formel vægt | 389.2 |